Imprimer
Cyclohexane ≥99.5% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
34496-7L 34496-18L 34496-1L 34496-2.5L 34496-4X2.5L 34496-7L-RC
34496-7LEA 752 EUR
34496-7L 34496-18L 34496-1L 34496-2.5L 34496-4X2.5L HONC34496-7L-RC
Cyclohexane ≥99.5% (par GC), CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Cyclohexane
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 81 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: 6,4 °C
Densité: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 8,3 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.5 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Vapor Density 2.9 (vs air)
Vapor Pressure 168.8 mmHg ( 37.7 °C)
Explosion Limit 9 %
Autoignition Temperature 500 °F