Trifluoromethanesulfonate de samarium (III) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 52093-28-4
Molecular Formula: Sm(SO3CF3)3
Formula Weight: 597.56
MDL No.: MFCD00192431
Formule:
C₃F₉O₉S₃Sm Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192431 Numéro CAS: 52093-28-4 |