Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L20251.06 L20251.14
L20251.06EA 94.8 EUR
L20251.06 L20251.14
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III) 98%
Trifluoromethanesulfonate de cérium (III)
Purity: 98% CAS No.: 76089-77-5 Molecular Formula: C3CeF9O9S3 Formula Weight: 587.33 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD02093899
Formule: C₃CeF₉O₉S₃
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093899
Numéro CAS: 76089-77-5