3-Méthylcrotonate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Formule:
C₆H₁₀O₂ Point d'ébullition: 134…139 °C Point de fusion: –41 °C Densité: 0,936 Point éclair: 33 °C (91 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043940 Numéro CAS: 924-50-5 EINECS: 213-107-4 UN: 3272 ADR: 3,III |