Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
L19687.06 L19687.14
L19687.06EA 83 EUR
L19687.06 L19687.14
Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III) ≥99%
Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III)
Purity: 99% CAS No.: 88189-03-1 Molecular Formula: C3BiF9O9S3 Formula Weight: 656.19 Melting Point: 300° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02093669
Formule: C₃BiF₉O₉S₃
Poids moléculaire: 656.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093669
Numéro CAS: 88189-03-1
UN: 3261
ADR: 8 III