Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III), anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
Purity: 99%
CAS No.: 52093-26-2
Molecular Formula: C3F9LaO9S3
Formula Weight: 586.10
Beilstein Reference: 9009103
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077560
Formule:
C₃F₉LaO₉S₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077560 Numéro CAS: 52093-26-2 UN: 3261 ADR: 8,III |