2-Amino-3-formylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 7521-41-7
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 109598
MDL No.: MFCD01830382
Formule:
C₆H₆N₂O Point de fusion: 99…102 °C |
Numéro MDL:
MFCD01830382 Numéro CAS: 7521-41-7 |