1-Allylpipérazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13961-36-9
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 180-182°
Beilstein Reference: 507447
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00167970
Formule:
C₇H₁₄N₂ Point d'ébullition: 180…182 °C Densité: 0,902 Point éclair: 51 °C (123 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167970 Numéro CAS: 13961-36-9 UN: 2920 ADR: 8,II |