Imprimer
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L19275.06 L19275.14
L19275.06EA 30.9 EUR
L19275.06 L19275.14
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Purity: 98% CAS No.: 109384-19-2 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 7202094
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075174
Numéro CAS: 109384-19-2