4-(Bromométhyl)benzoate d'éthyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 96%
CAS No.: 26496-94-6
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5494
Melting Point: 28-33°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1869569
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03791307
Formule:
C₁₀H₁₁BrO₂ Poids moléculaire: 243.1 g/mol Point d'ébullition: 145 °C (5 mmHg) Point de fusion: 28…33 °C |
Numéro MDL:
MFCD03791307 Numéro CAS: 26496-94-6 ADR: 8 II |