Imprimer
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L17600.03 L17600.06
L17600.03EA 46.6 EUR
L17600.03 L17600.06
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 85275-45-2 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 4180859
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093938
Numéro CAS: 85275-45-2