Imprimer
Éthanolate de tantale(V) 99.95% (base métaux), Qualité optique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L16033.03 L16033.06
L16033.03EA 35.6 EUR
L16033.03 L16033.06
Éthanolate de tantale(V) 99.95% (base métaux), Qualité optique
Éthanolate de tantale(V)
Purity: 99.95% CAS No.: 6074-84-6 Molecular Formula: C10H25O5Ta Formula Weight: 406.25 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: 18-19° Boiling Point: 145°/0.1mm Beilstein Reference: 3678999 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00049785
Formule: C₁₀H₂₅O₅Ta
Point d'ébullition: 145 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 1,566
Point éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049785
Numéro CAS: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2
UN: 2924
ADR: 3,III