Trifluoromethanesulfonate de zinc ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 54010-75-2
Molecular Formula: C2F6O6S2Zn
Formula Weight: 363.51
Melting Point:
Formule:
C₂F₆O₆S₂Zn Poids moléculaire: 363.53 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013229 Numéro CAS: 54010-75-2 EINECS: 258-922-6 UN: 3261 ADR: 8 III |