cis-2,6-Diméthylpipérazine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99+%
CAS No.: 21655-48-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 45°(113°F)
Melting Point: 108-111°
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 79881
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD07772435
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 162 °C Point de fusion: 108…111 °C Point éclair: 45 °C (113 °F) |
Numéro MDL:
MFCD07772435 Numéro CAS: 21655-48-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |