3-Bromopropionate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 3395-91-3
Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 58-60°/12mm
Beilstein Reference: 1742949
MDL No.: MFCD00000250
Formule:
C₄H₇BrO₂ Point d'ébullition: 58…60 °C (12 mmHg) Densité: 1,530 Point éclair: 75 °C (167 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000250 Numéro CAS: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |