Imprimer
2,6-Difluorobenzoate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L08063.06 L08063.14
L08063.06EA 49.3 EUR
L08063.06 L08063.14
2,6-Difluorobenzoate de méthyle ≥97%
2,6-Difluorobenzoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 13671-00-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1948618 MDL No.: MFCD00051778
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point d'ébullition: 203…204 °C
Densité: 1,281
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051778
Numéro CAS: 13671-00-6