Anhydride 4-nitrophtalique tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 90%
CAS No.: 5466-84-2
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 116-121°
Beilstein Reference: 179682
Formule:
C₈H₃NO₅ Point de fusion: 116…121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005922 Numéro CAS: 5466-84-2 EINECS: 226-776-2 |