5-Amino-2-furoate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 22600-30-2
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 1365799
Formule:
C₆H₇NO₃ Point de fusion: 131…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051661 Numéro CAS: 22600-30-2 |