Chlorodiphénylsilane tech. 90%, tiges, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90%
CAS No.: 1631-83-0
Molecular Formula: C12H11ClSi
Formula Weight: 218.76
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 2937164
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00045144
Formule:
C₁₂H₁₁ClSi Point d'ébullition: 280 °C Densité: 1,123 Point éclair: 105 °C (221 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045144 Numéro CAS: 1631-83-0 EINECS: 216-634-8 UN: 2987 ADR: 8,II |