Imprimer
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,6-Trimethylpyryliumtetrafluoroborate
L00467.06 L00467.14
L00467.06EA 63.3 EUR
L00467.06 L00467.14
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate ≥98%
2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate
Purity: 98+% CAS No.: 773-01-3 Molecular Formula: C8H11BF4O Formula Weight: 209.98 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 224-226° Beilstein Reference: 3639361 MDL No.: MFCD00032098
Formule: C₈H₁₁BF₄O
Poids moléculaire: 209.98 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Numéro MDL: MFCD00032098
Numéro CAS: 773-01-3
EINECS: 212-256-2