Imprimer
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52371.MD H52371.03 H52371.06
H52371.MDEA 82.4 EUR
H52371.MD H52371.03 H52371.06
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine ≥97%
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine
Purity: 97+% CAS No.: 934-98-5 Molecular Formula: C7H17N3 Formula Weight: 143.43 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03701701
Formule: C₇H₁₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701701
Numéro CAS: 934-98-5
EINECS: 213-296-3
ADR: 8,III