2-Chloro-4-formylpyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 101066-61-9
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 46-49°
MDL No.: MFCD06651557
Formule:
C₆H₄ClNO Point de fusion: 46…49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06651557 Numéro CAS: 101066-61-9 |