Imprimer
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32610.03 H32610.09
H32610.03EA 131 EUR
H32610.03 H32610.09
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile ≥97%
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 80517-21-1 Molecular Formula: C7H3FN2O2 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 69-73° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00277447
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277447
Numéro CAS: 80517-21-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III