Imprimer
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32564.03 H32564.06
H32564.03EA 111 EUR
H32564.03 H32564.06
5-Bromo-2-isopropoxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-isopropoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 870521-31-6 Molecular Formula: C8H10BrNO Formula Weight: 216.08 Refractive Index: 1.5305
Formule: C₈H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368869
Numéro CAS: 870521-31-6