Imprimer
3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H32262.03 H32262.06
H32262.03EA 101 EUR
H32262.03 H32262.06
3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle ≥98%
3-Bromo-5-fluorobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 334792-52-8 Molecular Formula: C8H6BrFO2 Formula Weight: 233.04 Refractive Index: 1.5345
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780735
Numéro CAS: 334792-52-8