2-Bromo-6-méthoxypyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 40473-07-2
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 206°
MDL No.: MFCD00088345
Formule:
C₆H₆BrNO Point d'ébullition: 206 °C Densité: 1,530 Point éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00088345 Numéro CAS: 40473-07-2 |