Imprimer
3-Bromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
H30222.09 H30222.18
H30222.09EA 58.2 EUR
H30222.09 H30222.18
3-Bromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%
3-Bromo-4-hydroxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 29415-97-2 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD06203850
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203850
Numéro CAS: 29415-97-2