1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
PYR14-TFSI, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide
Purity: 98%
CAS No.: 223437-11-4
Molecular Formula: C11H20F6N2O4S2
Formula Weight: 422.42
MDL No.: MFCD07784447
Formule:
C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07784447 Numéro CAS: 223437-11-4 |