Imprimer
1-Butyl-4-méthylpyridinium tétrafluoroborate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
H27100.06 H27100.18
H27100.06EA 98.7 EUR
H27100.06 H27100.18
1-Butyl-4-méthylpyridinium tétrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-4-méthylpyridinium tétrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 343952-33-0 Molecular Formula: C10H16BF4N Formula Weight: 237.06 Refractive Index: 1.4
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N
Densité: 1,2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095460
Numéro CAS: 343952-33-0