Imprimer
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
H26684.03 H26684.06
H26684.03EA 182 EUR
H26684.03 H26684.06
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine ≥97%
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
Purity: 97% CAS No.: 16153-81-4 Molecular Formula: C11H17N3 Formula Weight: 191.27 Melting Point: 89-94° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00172703
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Poids moléculaire: 191.28 g/mol
Point de fusion: 89…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172703
Numéro CAS: 16153-81-4
EINECS: None
UN: 3263
ADR: 8 III