2-Bromo-5-chlorobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 27007-53-0
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 37-40°
MDL No.: MFCD00144763
Formule:
C₈H₆BrClO₂ Point de fusion: 37…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144763 Numéro CAS: 27007-53-0 |