Acide 2-aminotéréphtalique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 10312-55-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₈H₇NO₄ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134536 Numéro CAS: 10312-55-7 |