Imprimer
Dipropyle phtalate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24056.09 B24056.18 B24056.30
B24056.09EA 62.8 EUR
B24056.09 B24056.18 B24056.30
Dipropyle phtalate ≥98%
Dipropyle phtalate
Purity: 98% CAS No.: 131-16-8 Molecular Formula: C14H18O4 Formula Weight: 250.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 168-170°/3mm Beilstein Reference: 2332522 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009371
Formule: C₁₄H₁₈O₄
Point d'ébullition: 168…170 °C (3 mmHg)
Densité: 1,082
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009371
Numéro CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III