Imprimer
Dichloro(méthyl)(phényl)silane ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23999.14 B23999.22 B23999.36
B23999.14EA 35.2 EUR
B23999.14 B23999.22 B23999.36
Dichloro(méthyl)(phényl)silane ≥98%
Dichloro(méthyl)(phényl)silane
Purity: 98% CAS No.: 149-74-6 Molecular Formula: C7H8Cl2Si Formula Weight: 191.13 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5190 Odour: Acrid Boiling Point: 205-206° Beilstein Reference: 970975 UN No.: 2437 MDL No.: MFCD00000490
Formule: C₇H₈Cl₂Si
Point d'ébullition: 205…206 °C
Densité: 1,173
Point éclair: 82 °C (179 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000490
Numéro CAS: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
UN: 2437
ADR: 8,II