Chlorure de 1-dodécylpyridinium hydraté 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 207234-02-4
Molecular Formula: C17H30ClN.xH2O
Formula Weight: 283.89(anhy)
Melting Point: 88-90°
MDL No.: MFCD00150002
Formule:
C₁₇H₃₀ClN·xH₂O Point de fusion: 88…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150002 Numéro CAS: 207234-02-4 EINECS: 203-232-2 |