Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 4261-68-1
Molecular Formula: [(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl.HCl
Formula Weight: 200.15
Melting Point: 131-134°
Beilstein Reference: 3551603
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012496
Formule:
C₈H₁₉Cl₂N Point de fusion: 131…134 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012496 Numéro CAS: 4261-68-1 EINECS: 224-238-1 UN: 2811 ADR: 6.1,I |