Trifluoromethanesulphonamide 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 421-85-2
Molecular Formula: CF3SO2NH2
Formula Weight: 149.09
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1812099
Formule:
CH₂F₃NO₂S Point de fusion: 116…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068714 Numéro CAS: 421-85-2 EINECS: 431-270-1 |