Imprimer
Téréphtalate de diéthyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B21401.09 B21401.18
B21401.09EA 59.2 EUR
B21401.09 B21401.18
Téréphtalate de diéthyle 95%
Téréphtalate de diéthyle
Purity: 95% CAS No.: 636-09-9 Molecular Formula: C12H14O4 Formula Weight: 222.24 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD00039891
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point de fusion: 44…46 °C
Densité: 1,100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039891
Numéro CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1