Imprimer
Tétrafluoroborate de rubidium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 97.6 EUR
B20817.06 B20817.14
Tétrafluoroborate de rubidium ≥98%
Tétrafluoroborate de rubidium
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Formule: BF₄Rb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083071
Numéro CAS: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4