Trifluoromethanesulfonate d'aluminium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
Purity: 99%
CAS No.: 74974-61-1
Molecular Formula: C3AlF9O9S3
Formula Weight: 474.20
Melting Point: ca 300°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00143596
Formule:
C₃AlF₉O₉S₃ Poids moléculaire: 474.19 g/mol Point de fusion: ∼ 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143596 Numéro CAS: 74974-61-1 UN: 3261 ADR: 8 III |