2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 112-59-4
Molecular Formula: C10H22O3
Formula Weight: 190.28
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4370
Melting Point: -40°
Boiling Point: 259-261°
Beilstein Reference: 1743959
MDL No.: MFCD00010703
Formule:
C₁₀H₂₂O₃ Point d'ébullition: 259…261 °C Point de fusion: –40 °C Densité: 0,932 Point éclair: 123 °C (253 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010703 Numéro CAS: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |