Imprimer
5-Bromo-2-furoate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-furoic acid methyll ester, 5-Bromo-2-furancarboxylic acid methyll ester, Methyl 5-Bromo-2-furancarboxylate, Methyl 5-Bromo-2-furoate, Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
B20524.06 B20524.03 B20524.14
B20524.06EA 112 EUR
B20524.06 B20524.03 B20524.14
5-Bromo-2-furoate de méthyle ≥97%
5-Bromo-2-furoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 2527-99-3 Molecular Formula: C6H5BrO3 Formula Weight: 205.01 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00092313
Formule: C₆H₅BrO₃
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092313
Numéro CAS: 2527-99-3