Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
Purity: 98%
CAS No.: 34946-82-2
Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2
Formula Weight: 361.68
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 4028198
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00077492
Formule:
C₂CuF₆O₆S₂ Poids moléculaire: 361.69 g/mol Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077492 Numéro CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8 III |