Imprimer
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
A18217.06 A18217.14 A18217.22
A18217.06EA 75.8 EUR
A18217.06 A18217.14 A18217.22
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate ≥97%
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 448-61-3 Molecular Formula: C23H17BF4O Formula Weight: 396.20 Melting Point: 248-254° Beilstein Reference: 3586533
Formule: C₂₃H₁₇BF₄O
Poids moléculaire: 396.19 g/mol
Point de fusion: 248…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012001
Numéro CAS: 448-61-3
EINECS: 207-186-4