2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 433-06-7
Molecular Formula: C9H9F3O3S
Formula Weight: 254.23
Flash Point:
Formule:
C₉H₉F₃O₃S Point d'ébullition: 87…92 °C (0,1 mmHg) Point de fusion: 37…42 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000443 Numéro CAS: 433-06-7 EINECS: 207-085-5 |