4-Chloropyridine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 7379-35-3
Molecular Formula: C5H4ClN.HCl
Formula Weight: 150.01
Flash Point: 198°(388°F)
Odour: Weak
pH: 2
Melting Point: ca 210° subl.
Beilstein Reference: 3684904
MDL No.: MFCD00012829
Formule:
C₅H₅Cl₂N Point de fusion: ∼ 210 °C (subl.) Point éclair: 198 °C (388 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012829 Numéro CAS: 7379-35-3 EINECS: 230-946-1 |