Imprimer
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15459.0E A15459.22 A15459.36
A15459.0EEA 523 EUR
A15459.0E A15459.22 A15459.36
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium 98%
Chlorure de 3-chloropropyldiméthylammonium
Purity: 98% CAS No.: 5407-04-5 Molecular Formula: Cl(CH2)3N(CH3)2.HCl Formula Weight: 158.07 Melting Point: 138-144° Beilstein Reference: 3670046
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
Point de fusion: 138…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012521
Numéro CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2