Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
A15107.22 A15107.0E A15107.36
A15107.22EA 29.9 EUR
A15107.22 A15107.0E A15107.36
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium ≥98%
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium
Purity: 98+% CAS No.: 869-24-9 Molecular Formula: C6H15ClN.HCl Formula Weight: 172.10 pH: 5 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 3591991 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00012519
Formule: C₆H₁₅Cl₂N
Poids moléculaire: 172.1 g/mol
Point de fusion: 206…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012519
Numéro CAS: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1 II