Acide 5-bromo-2-furoïque ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
Purity: 99%
CAS No.: 585-70-6
Molecular Formula: C5H3BrO3
Formula Weight: 190.99
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 118354
Formule:
C₅H₃BrO₃ Point de fusion: 188…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003239 Numéro CAS: 585-70-6 EINECS: 209-559-7 |