Imprimer
Acide 2-bromotéréphtalique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14393.06 A14393.14 A14393.22
A14393.06EA 74.4 EUR
A14393.06 A14393.14 A14393.22
Acide 2-bromotéréphtalique ≥97%
Acide 2-bromotéréphtalique
Purity: 97% CAS No.: 586-35-6 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 297-300° Beilstein Reference: 2616163 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002403
Formule: C₈H₅BrO₄
Poids moléculaire: 245.03 g/mol
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
ADR: 6.1 III